5,6-Dichloro-2-propyl-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110227-1G OR110227-5G
APOSOR110227-1GEA 806 DKK
APOSOR110227-1G APOSOR110227-5G
5,6-Dichloro-2-propyl-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-propyl-1H-benzimidazole
Formel: C₁₀H₁₀Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08064758
CAS-nummer: 176949-20-5