2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110223-1G OR110223-250MG
APOSOR110223-1GEA 1750 DKK
APOSOR110223-1G APOSOR110223-250MG
2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
Molekylvægt: 207.656 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02253188
CAS-nummer: 64788-54-1