Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 2-(2-methyl-1,-3-thiazol-4-yl)-acetate
OR110217-5G OR110217-25G
APOSOR110217-5GEA 933 DKK
APOSOR110217-5G APOSOR110217-25G
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Formel: C₈H₁₁NO₂S
Kogepunkt: 114 °C
Massefylde: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052519
CAS-nummer: 37128-24-8