Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110176-1G OR110176-5G
APOSOR110176-1GEA 545 DKK
APOSOR110176-1G APOSOR110176-5G
Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₈BrNO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11112161
CAS-nummer: 1010072-35-1