3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110129-1G OR110129-250MG
APOSOR110129-1GEA 3010 DKK
APOSOR110129-1G APOSOR110129-250MG
3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21336365
CAS-nummer: 334711-68-1