1,3-Benzoxazole-6-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110125-1G OR110125-5G
APOSOR110125-1GEA 183 DKK
APOSOR110125-1G APOSOR110125-5G
1,3-Benzoxazole-6-carboxylic acid 97%
1,3-Benzoxazole-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09954949
CAS-nummer: 154235-77-5