6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110113-1G OR110113-250MG
APOSOR110113-1GEA 5230 DKK
APOSOR110113-1G APOSOR110113-250MG
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Formel: C₈H₇BrN₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24850059
CAS-nummer: 474709-32-5