4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-4-yl)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110075-1G OR110075-5G
APOSOR110075-1GEA 2230 DKK
APOSOR110075-1G APOSOR110075-5G
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-4-yl)pyrimidine
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-4-yl)pyrimidine
Formel: C₁₀H₇Cl₂N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126821
CAS-nummer: 1239850-50-0