5-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110049-1G OR110049-5G OR110049-10G
APOSOR110049-1GEA 162 DKK
APOSOR110049-1G APOSOR110049-5G APOSOR110049-10G
5-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran
5-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran
Formel: C₈H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22376562
CAS-nummer: 17403-47-3