4-Hydroxy-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110039-1G OR110039-5G
APOSOR110039-1GEA 218 DKK
APOSOR110039-1G APOSOR110039-5G
4-Hydroxy-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
4-Hydroxy-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₇H₆N₂OS
Smeltepunkt: 240…242 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13181517
CAS-nummer: 175137-13-0