Sodium 3-chlorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10911X-25G OR10911X-5G
APOSOR10911X-25GEA 1640 DKK
APOSOR10911X-25G APOSOR10911X-5G
Sodium 3-chlorobenzoate
Sodium 3-chlorobenzoate
Formel: C₇H₄ClO₂·Na
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059569
CAS-nummer: 17264-88-9