{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10893-500MG OR10893-50MG
APOSOR10893-500MGEA 1820 DKK
APOSOR10893-500MG APOSOR10893-50MG
{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
Formel: C₉H₁₁NO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411194
CAS-nummer: 407640-21-5