3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Methylsulphonamido)benzoic acid, N-(3-Carboxyphenyl)methanesulphonamide
OR10891-1G OR10891-5G
APOSOR10891-1GEA 806 DKK
APOSOR10891-1G APOSOR10891-5G
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Formel: C₈H₉NO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00596197
CAS-nummer: 28547-13-9
UN nummer: 1759
ADR: 8,III