2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-[2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl]phenol, 4-[(Dimethylcarbamoyl)methyl]phenol
OR10858-1G OR10858-5G
APOSOR10858-1GEA 2400 DKK
APOSOR10858-1G APOSOR10858-5G
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molekylvægt: 179.216 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03453072
CAS-nummer: 76472-23-6