Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (3-Hydroxyphenyl)phosphonic acid diethyl ester
OR10716-1G OR10716-500MG
APOSOR10716-1GEA 5210 DKK
APOSOR10716-1G APOSOR10716-500MG
Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate 98%
Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate
Formel: C₁₀H₁₅O₄P
Molekylvægt: 230.197 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01112119
CAS-nummer: 33733-32-3