Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10698-1G OR10698-250MG
APOSOR10698-1GEA 7410 DKK
APOSOR10698-1G APOSOR10698-250MG
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Formel: C₇H₁₄ClO₄P
Kogepunkt: 94…95 °C (0,07 mm Hg)
Massefylde: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04038926
CAS-nummer: 67257-29-8