Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10693-500MG OR10693-1G
APOSOR10693-500MGEA 2380 DKK
APOSOR10693-500MG APOSOR10693-1G
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Formel: C₇H₁₄BrO₃P
Molekylvægt: 257.062 g/mol
Kogepunkt: 75 °C
Massefylde: 1.34 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00800262
CAS-nummer: 66498-59-7