(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Ethoxy-3-oxopropyl)triphenylphosphonium bromide
OR10644-5G OR10644-1G OR10644-25G
APOSOR10644-5GEA 654 DKK
APOSOR10644-5G APOSOR10644-1G APOSOR10644-25G
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide 97%
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide
Formel: C₂₃H₂₄O₂P·Br
Smeltepunkt: 145 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03701355
CAS-nummer: 42843-94-7