(+)-Bis(pinanediolato)diboron
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10609-1G OR10609-5G
APOSOR10609-1GEA 366 DKK
APOSOR10609-1G APOSOR10609-5G
(+)-Bis(pinanediolato)diboron
(+)-Bis(pinanediolato)diboron
Formel: C₂₀H₃₂B₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27664803
CAS-nummer: 230299-05-5