Ethyl [1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10603-1G OR10603-250MG
APOSOR10603-1GEA 349 DKK
APOSOR10603-1G APOSOR10603-250MG
Ethyl [1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Ethyl [1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Formel: C₁₅H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671950
CAS-nummer: 19926-50-2