3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10530-1G OR10530-5G
APOSOR10530-1GEA 1370 DKK
APOSOR10530-1G APOSOR10530-5G
3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid 95%
3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₁BO₄
Smeltepunkt: 126…130 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02179477
CAS-nummer: 380430-59-1