4-Sulphamoylbutanoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10407-1G OR10407-5G OR10407-25G
APOSOR10407-1GEA 763 DKK
APOSOR10407-1G APOSOR10407-5G APOSOR10407-25G
4-Sulphamoylbutanoic acid 97%
4-Sulphamoylbutanoic acid
Formel: C₄H₉NO₄S
Smeltepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075007
CAS-nummer: 175476-52-5