2-(Aminomethyl)thieno[3,2-b]thiophene hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Aminomethyl)-1,4-dithiapentalene hydrochloride, (Thieno[3,2-b]thien-2-yl)methylamine hydrochloride
OR103658-1G OR103658-250MG OR103658-100MG
APOSOR103658-1GEA 6370 DKK
APOSOR103658-1G APOSOR103658-250MG APOSOR103658-100MG
2-(Aminomethyl)thieno[3,2-b]thiophene hydrochloride
2-(Aminomethyl)thieno[3,2-b]thiophene hydrochloride
Formel: C₇H₇NS₂·ClH
Molekylvægt: 205.728 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09702427
CAS-nummer: 1172699-35-2