7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Amino-6-carboxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine
OR103647-1G OR103647-250MG
APOSOR103647-1GEA 2400 DKK
APOSOR103647-1G APOSOR103647-250MG
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formel: C₇H₆N₄O₂
Smeltepunkt: 242 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00973861
CAS-nummer: 68262-33-9