(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR10357-1G OR10357-5G
APOSOR10357-1GEA 1680 DKK
APOSOR10357-1G APOSOR10357-5G
(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid 96%
(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid
Formel: C₁₄H₁₂BNO₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411934
CAS-nummer: 380430-62-6