4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Carboxy-4-cyanothiophene, 4-Cyano-2-thenoic acid, 5-Carboxythiophene-3-carbonitrile
OR103516-250MG OR103516-1G
APOSOR103516-250MGEA 872 DKK
APOSOR103516-250MG APOSOR103516-1G
4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₃NO₂S
Molekylvægt: 153.159 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664844
CAS-nummer: 406719-77-5