Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10351-1G OR10351-5G
APOSOR10351-1GEA 1370 DKK
APOSOR10351-1G APOSOR10351-5G
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Formel: C₁₁H₉NO
Smeltepunkt: 88…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179582
CAS-nummer: 7126-41-2