4-Aminotetrahydro-2H-pyran acetate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR10342S-1G OR10342S-25G OR10342S-5G
APOSOR10342S-1GEA 164 DKK
APOSOR10342S-1G APOSOR10342S-25G APOSOR10342S-5G
4-Aminotetrahydro-2H-pyran acetate 98%
4-Aminotetrahydro-2H-pyran acetate
Formel: C₅H₁₁NO·CH₃CO₂H
Smeltepunkt: 135…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08445669
CAS-nummer: 1005498-91-8
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,II