4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10341-1G OR10341-5G
APOSOR10341-1GEA 872 DKK
APOSOR10341-1G APOSOR10341-5G
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₈BNO₂·ClH
Smeltepunkt: 180…182 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02258965
CAS-nummer: 616227-14-6