5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR102828-1G OR102828-5G
APOSOR102828-1GEA 1080 DKK
APOSOR102828-1G APOSOR102828-5G
5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClN₂O₂S₂
Smeltepunkt: 151…153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02232191
CAS-nummer: 3662-82-6
UN nummer: 1759
ADR: 8,III