1-[2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]-1H-pyrrole
OR0959-250MG OR0959-1G OR0959-5G
APOSOR0959-250MGEA 240 DKK
APOSOR0959-250MG APOSOR0959-1G APOSOR0959-5G
1-[2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
1-[2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
Formel: C₁₀H₁₇N₃
Molekylvægt: 179.262 g/mol
Kogepunkt: 96 °C (0.8 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412127
CAS-nummer: 688763-20-4