Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(3-Ethoxy-3-oxoprop-1-yl)piperazine
OR0949-1G OR0949-5G
APOSOR0949-1GEA 2130 DKK
APOSOR0949-1G APOSOR0949-5G
Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Kogepunkt: 89…93 °C (0,1 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03410256
CAS-nummer: 43032-38-8