2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0945-2G OR0945-10G
APOSOR0945-2GEA 654 DKK
APOSOR0945-2G APOSOR0945-10G
2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan 98+%
2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Kogepunkt: 86…96 °C (0,01 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412119
CAS-nummer: 25553-77-9