Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0880-10G OR0880-1G OR0880-5G
APOSOR0880-10GEA 13950 DKK
APOSOR0880-10G APOSOR0880-1G APOSOR0880-5G
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Formel: C₁₀H₆N₂O₂S·H₂O
Smeltepunkt: 266…268 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08444056
CAS-nummer: 1284226-74-9