1-(2,2-Dimethylpropanoyl)piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0851-1G OR0851-5G
APOSOR0851-1GEA 1140 DKK
APOSOR0851-1G APOSOR0851-5G
1-(2,2-Dimethylpropanoyl)piperazine
1-(2,2-Dimethylpropanoyl)piperazine
Formel: C₉H₁₈N₂O
Smeltepunkt: 55…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973343
CAS-nummer: 155295-47-9