4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0831-10G OR0831-5G OR0831-1G
APOSOR0831-10GEA 5410 DKK
APOSOR0831-10G APOSOR0831-5G APOSOR0831-1G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile 98%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile
Formel: C₇H₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972587
CAS-nummer: 139539-63-2