4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0810-1G OR0810-5G
APOSOR0810-1GEA 785 DKK
APOSOR0810-1G APOSOR0810-5G
4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
Formel: C₁₇H₂₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114987
CAS-nummer: 206273-87-2