Tetramethylsuccinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,2,3,3-Tetramethylbutane-1,4-dioic acid
OR0747-1G OR0747-250MG
APOSOR0747-1GEA 3050 DKK
APOSOR0747-1G APOSOR0747-250MG
Tetramethylsuccinic acid
Tetramethylsuccinic acid
Formel: C₈H₁₄O₄
Smeltepunkt: 204…206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00829122
CAS-nummer: 630-51-3