2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Carboxy-2-methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole, 4-[3-(3-Carboxy-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-1-yl)prop-1-yl]morpholine
OR0634-1G OR0634-5G
APOSOR0634-1GEA 1720 DKK
APOSOR0634-1G APOSOR0634-5G
2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₉H₂₄N₂O₃
Smeltepunkt: 169…177 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01567236
CAS-nummer: 306936-20-9