Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR0597-1G
OR0597-250MG
OR0597-5G
APOSOR0597-1GEA
469
DKK
APOSOR0597-1G
APOSOR0597-250MG
APOSOR0597-5G
Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Smeltepunkt: 80…82 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01313708 CAS-nummer: 202146-16-5 |