Methyl adamant-1-ylacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0596-10G OR0596-1G OR0596-5G
APOSOR0596-10GEA 2600 DKK
APOSOR0596-10G APOSOR0596-1G APOSOR0596-5G
Methyl adamant-1-ylacetate
Methyl adamant-1-ylacetate
Formel: C₁₃H₂₀O₂
Kogepunkt: 86 °C (0,3 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01073581
CAS-nummer: 27174-71-6