Indane-2-isothiocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR0546-1G OR0546-250MG OR0546-500MG
APOSOR0546-1GEA 7810 DKK
APOSOR0546-1G APOSOR0546-250MG APOSOR0546-500MG
Indane-2-isothiocyanate
Indane-2-isothiocyanate
Formel: C₁₀H₉NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01313225
CAS-nummer: 306935-87-5