2-Amino-1,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,6-Dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine, DMIP
OR0518T-100MG OR0518T-10MG OR0518T-5MG
APOSOR0518T-100MGEA 15860 DKK
APOSOR0518T-100MG APOSOR0518T-10MG APOSOR0518T-5MG
2-Amino-1,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
2-Amino-1,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
A mutagenic cogener of PHIP.
Formel: C₈H₁₀N₄
Molekylvægt: 162.192 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00269879
CAS-nummer: 132898-04-5