2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-chloroacetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0488-1G OR0488-5G
APOSOR0488-1GEA 915 DKK
APOSOR0488-1G APOSOR0488-5G
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-chloroacetamide
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-chloroacetamide
Formel: C₉H₈ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08445595
CAS-nummer: 873380-46-2