[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]thiophene, 4-(Thien-2-yl)benzyl alcohol, (4-(Thiophen-2-yl)phenyl)methanol
OR0464-1G OR0464-250MG
APOSOR0464-1GEA 942 DKK
APOSOR0464-1G APOSOR0464-250MG
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
Formel: C₁₁H₁₀OS
Kogepunkt: 311,5 °C
Smeltepunkt: 60…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203037
CAS-nummer: 81443-44-9