4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0211-1G OR0211-5G OR0211-10G
APOSOR0211-1GEA 1780 DKK
APOSOR0211-1G APOSOR0211-5G APOSOR0211-10G
4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇BrN₂
Smeltepunkt: 140…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06245520
CAS-nummer: 916792-28-4