2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01910-1G OR01910-5G
APOSOR01910-1GEA 850 DKK
APOSOR01910-1G APOSOR01910-5G
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine 95%
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₇ClN₄
Smeltepunkt: 249…252 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01764685
CAS-nummer: 63211-98-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III