3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Carboxy-4-(4-chlorophenyl)-2-(methysulphanyl)thiophene-3-carbonitrile, 3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)-2-thenoic acid
OR018945-1G OR018945-250MG
APOSOR018945-1GEA 1090 DKK
APOSOR018945-1G APOSOR018945-250MG
3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid 97%
3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₈ClNO₂S₂
Smeltepunkt: 241…243 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00112478
CAS-nummer: 116525-66-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III