Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR018431-250MG
OR018431-1G
APOSOR018431-250MGEA
1810
DKK
APOSOR018431-250MG
APOSOR018431-1G
Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate, tech
Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate
Formel:
C₁₄H₁₂Cl₂O₅S Smeltepunkt: 79…81 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01934803 CAS-nummer: 306936-30-1 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |