Tropinone oxime hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR018323-250MG OR018323-1G
APOSOR018323-250MGEA 164 DKK
APOSOR018323-250MG APOSOR018323-1G
Tropinone oxime hydrochloride 97%
Tropinone oxime hydrochloride
Formel: C₈H₁₄N₂O·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01073570
CAS-nummer: 212079-30-6